missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Siremadlin (R Enantiomer), MedChemExpress

Artikelnummer. 16470038
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16470038

Marke: Medchem Express HY18658A

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Siremadlin R Enantiomer (NVP-HDM201 R Enantiomer) is the R enantiomer of Siremadlin. Siremadlin is a potent and highly specific MDM-2/p53 inhibitor.

Siremadlin R Enantiomer (NVP-HDM201 R Enantiomer) is the R enantiomer of Siremadlin. Siremadlin is a potent and highly specific MDM-2/p53 inhibitor.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Siremadlin (R Enantiomer)
CAS 1448867-42-2
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C26H24Cl2N6O4
Menge 5 mg
Synonym NVP-HDM201 (R Enantiomer) HDM201 (R Enantiomer)
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 56.75 mg/mL (102.18 mM)
SMILES O=C1N(C2=CC(Cl)=CN(C)C2=O)[C@H](C3=CC=C(Cl)C=C3)C4=C1N=C(C5=CN=C(OC)N=C5OC)N4C(C)C
Molekulargewicht (g/mol) 555.41
Formelmasse 555.41
Reinheit (%) 99.02%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt