missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SirReal1-O-propargyl, MedChemExpress

Artikelnummer. 16470487
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16470487 50 mg 50 Milligramm
16446837 5 mg 5 Milligramm
16434138 10 mg 10 Milligramm
16425106 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16470487 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY107453

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress SirReal1-O-propargyl is a selective and highly potent Sirtuin 2 (Sirt2) inhibitor, with an IC50 of 2.4 μM. SirReal1-O-propargyl, the SirReal1-based moiety, binds to the cereblon ligand via a linker to form PROTAC to degrade Sirt2.

SirReal1-O-propargyl is a selective and highly potent Sirtuin 2 (Sirt2) inhibitor, with an IC50 of 2.4 μM. SirReal1-O-propargyl, the SirReal1-based moiety, binds to the cereblon ligand via a linker to form PROTAC to degrade Sirt2.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material SirReal1-O-propargyl
CAS 1862237-99-7
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H20N4O2S2
Menge 50 mg
Synonym PROTAC Sirt2-binding moiety 1
SMILES O=C(NC1=NC=C(CC2=CC=CC(OCC#C)=C2)S1)CSC3=NC(C)=CC(C)=N3
Molekulargewicht (g/mol) 424.54
Formelmasse 424.54
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.