Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sirtinol
Artikelnummer. 15476419
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15476419 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15476419 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J64486.MA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Sirtinol ist ein zelldurchlässiger spezifischer Inhibitor von Sirtuin NAD-abhängigen Deacetylasen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 mg
Beschreibung Off-white to Yellow
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sirtinol ist ein zelldurchlässiger, spezifischer Inhibitor von Sirtuin-NAD-abhängigen Deacetylasen
CAS 410536-97-9
Summenformel C26H22N2O2
Formelmasse 394.46g/mol
Synonym (E)-2-((2-Hydroxynaphthalen-1-yl)methyleneamino)-N-(1-phenylethyl)benzamide
Löslichkeit Soluble in water, DMSO and methanol
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Kristalle