Learn More
Sirtinol, R&D Systems™
Code produit 18033822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge Conditionnement
18033822 50 mg 50 Milligramm
18004632 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18033822 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 3521/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective sirtuin family deacetylase inhibitor
Cell-permeable, selective sirtuin deacetylase inhibitor (IC50 values are 38, 68 and 131 μM at SIRT2, Sir2p and SIRT1 respectively) that has no effect on HDAC1 activity. Significantly decreases growth and viability of PCa and HEK293T cells in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 410536-97-9
Summenformel C26H22N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 394.47
MDL-Nummer MFCD00810186
InChI-Schlüssel YUGODMKHHCZZOI-ZVTCDHROSA-N
Synonym 2-e-2-hydroxynaphthalen-1-yl methylidene amino-n-1-phenylethyl benzamide
PubChem CID 19577289
IUPAC-Name 2-({[(1Z)-2-oxo-1,2-dihydronaphthalen-1-ylidene]methyl}amino)-N-[(1S)-1-phenylethyl]benzamide
SMILES C[C@H](NC(=O)C1=CC=CC=C1N\C=C1/C(=O)C=CC2=CC=CC=C12)C1=CC=CC=C1
Spécification
Chemischer Name oder Material Sirtinol
Menge 50 mg
Formelmasse 394.47
Reinheit (%) >98%
Produktlinie Tocris
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.