missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sirtuin 1/SIRT1 Antibody (9E9), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
343.00 € - 533.00 €
Spezifikation
| Antigen | Sirtuin 1/SIRT1 |
|---|---|
| Klon | 9E9 |
| Verdünnung | ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:200 |
| Anwendungen | ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30039593
|
Novus Biologicals
NBP3-26324-50ul |
50 μL |
343.00 €
50 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
30031170
|
Novus Biologicals
NBP3-26324-100ul |
100 μL |
533.00 €
100 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Sirtuin 1/SIRT1 Monoclonal antibody specifically detects Sirtuin 1/SIRT1 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, ImmunocytochemistrySpezifikation
| Sirtuin 1/SIRT1 | |
| ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:200 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| EC 3.5.1, S. cerevisiae, homolog) 1, sirtuin 1 | |
| A synthesized peptide derived from Human Sirtuin 1/SIRT1 [UniProt Q96EB6] | |
| Primary | |
| Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 9E9 | |
| ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Apoptosis, Chromatin Research, Cognition and Behavior, DNA Repair, Epigenetics, Phospho Specific | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol | |
| 23411 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts