Learn More
Skatole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16429326
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16429326 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16429326 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYW007355
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
MedChemExpress Skatole is produced by intestinal bacteria, regulates intestinal epithelial cellular functions through activating aryl hydrocarbon receptors and p38.
Skatole is produced by intestinal bacteria, regulates intestinal epithelial cellular functions through activating aryl hydrocarbon receptors and p38.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Skatole
CAS 83-34-1
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H9N
Menge 100 mg
Synonym 3-Methylindole 3-Methyl-1H-indole
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (762.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=CNC2=CC=CC=C12
Molekulargewicht (g/mol) 131.17
Formelmasse 131.17
Reinheit (%) 97.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism