Learn More
Lonza™ Skelettmuskelzellen-Wachstumsmedium-2 Bulletkit
Artikelnummer. 11605480
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11605480 1 Kit 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11605480
Marke: Lonza™ CC3245
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Bestellinformation
dimProductType
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Wachstumsmedium
Menge 1 Kit
Inhalt und Lagerung 500 ml SkBM-2 Basalmedium plus CC-3244 Singlequots-Kit zur Formulierung von SkGM-2 Medium (Wachstumsmedium)