Learn More
SKF89976A hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495597
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16495597 5 mg -
16472858 10 mg -
16429516 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16495597 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100228A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress SKF89976A hydrochloride is a selective GABA transporter (GAT-1) inhibitor with IC50s of 0.28 μM, 137.34 μM and 202.8 μM for GAT-1, GAT-2 and GAT-3 in CHO cells, respectively.
SKF89976A hydrochloride is a selective GABA transporter (GAT-1) inhibitor with IC50s of 0.28 μM, 137.34 μM and 202.8 μM for GAT-1, GAT-2 and GAT-3 in CHO cells, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SKF89976A hydrochloride
CAS 85375-15-1
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C22H26ClNO2
Menge 5 mg
Synonym d,l-SKF89976A hydrochloride
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (268.89 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (53.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1CN(CC/C=C(C2=CC=CC=C2)/C3=CC=CC=C3)CCC1)O.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 371.9
Formelmasse 371.9
Reinheit (%) 98.72%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation