Learn More
SLC22A14 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 17820-1-AP-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30235610
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The SLC22A14 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human SLC22A14. This antibody recognizes human antigen. The SLC22A14 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
SLC22A14
Polyclonal
Unconjugated
Rabbit
Antigen affinity purification
RUO
9389
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Polyclonal Antibody
IgG
Western Blot, ELISA
750 μg/mL
MGC163415; OCTL2; OCTL4; ORCTL4
Fusion Protein
150 μL
Primary
Human
67 kDa