missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC25A24 Antibody, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Novus Biologicals NBP1-59557

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 18227253

  • 483.00 € / 100 Mikroliter

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

SLC25A24 Polyclonal specifically detects SLC25A24 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

SLC25A24
Polyclonal
Unconjugated
PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
APC1calcium-binding mitochondrial carrier protein SCaMC-1, calcium-binding transporter, DKFZp586G0123, MCSC1, Mitochondrial ATP-Mg/Pi carrier protein 1, mitochondrial ATP-Mg/Pi transporter, Mitochondrial Ca(2+)-dependent solute carrier protein 1, SCAMC1, SCAMC-1, short calcium-binding mitochondrial carrier 1, Small calcium-binding mitochondrial carrier protein 1, solute carrier family 25 (mitochondrial carrier; phosphate carrier), member 24, Solute carrier family 25 member 24
Rabbit
Affinity purified
RUO
29957
Human
IgG
Western Blot
0.5 mg/ml
Western Blot 1.0 ug/ml
Q6NUK1-2
SLC25A24
Synthetic peptides corresponding to SLC25A24(solute carrier family 25 (mitochondrial carrier; phosphate carrier), member 24) The peptide sequence was selected from the N terminal of SLC25A24. Peptide sequence MDSLYGDLFWYLDYNKDGTLDIFELQEGLEDVGAIQSLEEAKKIFTTGDV The peptide sequence for this immunogen was taken from within the described region.
100 μL
Primary
Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt