missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SLC25A24 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
483.00 €
Spezifikation
| Antigen | SLC25A24 |
|---|---|
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18227253
|
Novus Biologicals
NBP1-59557 |
100 μL |
483.00 €
100 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
SLC25A24 Polyclonal specifically detects SLC25A24 in Human samples. It is validated for Western Blot.Spezifikation
| SLC25A24 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| APC1calcium-binding mitochondrial carrier protein SCaMC-1, calcium-binding transporter, DKFZp586G0123, MCSC1, Mitochondrial ATP-Mg/Pi carrier protein 1, mitochondrial ATP-Mg/Pi transporter, Mitochondrial Ca(2+)-dependent solute carrier protein 1, SCAMC1, SCAMC-1, short calcium-binding mitochondrial carrier 1, Small calcium-binding mitochondrial carrier protein 1, solute carrier family 25 (mitochondrial carrier; phosphate carrier), member 24, Solute carrier family 25 member 24 | |
| SLC25A24 | |
| Primary |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Q6NUK1-2 | |
| 29957 | |
| IgG |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts