Learn More
SLC38A5 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | SLC38A5 |
---|---|
Konzentration | 200 μg/mL |
Anwendungen | Western Blot, ELISA |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16865995
|
Proteintech
28102-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16855995
|
Proteintech
28102-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The SLC38A5 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human SLC38A5. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The SLC38A5 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
SLC38A5 | |
Western Blot, ELISA | |
Unconjugated | |
Human, Rat, Mouse | |
IgG |
200 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
92745 | |
Primary |