Learn More
SLC47A1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | SLC47A1 |
|---|---|
| Konzentration | 0.41 mg/mL |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16810485
|
Proteintech
20898-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
16800485
|
Proteintech
20898-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
This gene is located within the Smith-Magenis syndrome region on chromosome 17. It encodes a protein of unknown function.Spezifikation
| SLC47A1 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| Q96FL8 | |
| 55244 | |
| SLC47A1 Fusion Protein Ag15013 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| SLC47A1 |
| 0.41 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| hMATE 1, MATE 1, MATE1, SLC47A1 | |
| SLC47A1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |