Learn More
ibidi μ-Slide 1 Well ibiTreat
Artikelnummer. 30130593
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl pro Karton:
120/Cs.
15/Cs.
90/Cs.
Packungsgröße:
120 Stück
15 Stück
90 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl pro Karton Packungsgröße
30130593 15/Cs. 15 Stück
30130589 90/Cs. 90 Stück
30130549 120/Cs. 120 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30130593 Lieferant ibidi Lieferanten-Nr. 82106
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A μ-Slide for cell culture and high-end microscopy.
  • No. 1.5 polymer coverslip
  • Tissue culture-treated
  • Sterilized
  • Individually packed
Spezifikation
Typ Chamber Slide
Oberflächenbehandlung ibiTreat
Material Polymer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Culture, High-end Microscopy
Anzahl pro Karton 15/Cs.
Anzahl pro Packung 1 Ea.
Sterilität Sterile