Learn More
ibidi μ-Slide 1 Well Untreated
Catalog No. 31941050
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl pro Karton:
120/Cs.
15/Cs.
Packungsgröße:
120 Stück
15 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Anzahl pro Karton Packungsgröße
31941050 120/Cs. 120 Stück
30130591 15/Cs. 15 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Catalog No. 31941050 Lieferant ibidi Lieferanten-Nr. 82101120
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A μ-Slide for cell culture and high-end microscopy.
  • No. 1.5 polymer coverslip
  • Hydrophobic
  • Sterilized
  • Individually packed
Spezifikation
Typ Chamber Slide
Oberflächenbehandlung Untreated
Material Polymer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Culture, High-end Microscopy
Anzahl pro Karton 120/Cs.
Anzahl pro Packung 8/Tray, 15 Trays
Sterilität Sterile