Learn More
ibidi μ-Slide 18 Well ibiTreat
Beschreibung
- A chambered coverslip for cell culture, immunofluorescence, and high-end microscopy
- Bottom material: No. 1.5 Polymer Coverslip
- Tissue culture treated
- Sterilized
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Chamber Slide |
| Wells | 18 |
| Oberflächenbehandlung | ibiTreat |
| Material | Polymer |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cell Culture |
| Anzahl pro Karton | 120/Cs. |
| Anzahl pro Packung | 8/Tray, 15 Trays |
| Sterilität | Sterile |