Learn More
ibidi μ-Slide 2 Well ibiTreat
Artikelnummer. 30130521
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl pro Karton:
120/Cs.
90/Cs.
Packungsgröße:
120 Stück
90 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl pro Karton Packungsgröße
30130521 90/Cs. 90 Stück
30130545 120/Cs. 120 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30130521 Lieferant ibidi Lieferanten-Nr. 8028690
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Cell culture slide with 2 wells for immuno-fluorescence and high-end microscopy.
  • All-in-one 2 well chamber for IF stainings and brilliant imaging in the same microscopy chamber
  • Bottom material: No. 1.5 Polymer Coverslip
  • Tissue culture treated
  • Sterilized
Spezifikation
Typ Chamber Slide
Wells 2
Oberflächenbehandlung ibiTreat
Material Polymer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cell Culture
Anzahl pro Karton 90/Cs.
Sterilität Sterile