Learn More
ibidi μ-Slide 2 Well Untreated
Artikelnummer. 31941029
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl pro Karton:
120/Cs.
90/Cs.
Anzahl pro Packung:
1 Ea.
8/Tray, 15 Trays
Packungsgröße:
120 Stück
90 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl pro Karton Anzahl pro Packung Packungsgröße
31941029 90/Cs. 1 Ea. 90 Stück
31941055 120/Cs. 8/Tray, 15 Trays 120 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31941029 Lieferant ibidi Lieferanten-Nr. 8028190
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Cell culture slide with 2 wells for immuno-fluorescence and high-end microscopy.
  • All-in-one 2 well chamber for IF stainings and brilliant imaging in the same microscopy chamber
  • No.1.5 polymer coverslip
  • Hydrophobic
  • Sterilized
Spezifikation
Typ Chamber Slide
Wells 2
Oberflächenbehandlung Untreated
Material Polymer
Anzahl pro Karton 90/Cs.
Anzahl pro Packung 1 Ea.
Sterilität Sterile