Learn More
Ibidi μ-Slide 4 Well Glass Bottom
Artikelnummer. 17246183
Encompass_Preferred
Click to view available options
:
μ-Slide
Artikelnummer. 17246183
Marke: Ibidi 80427
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
μ-Slide 4 Well Glass Bottom is a chambered coverslip with 4 wells.
  • A chambered coverslip with 4 wells for use in TIRF and super-resolution microscopy
  • bottom material: #1.5H (170 μm ± 5 μm) D 263 M Schott glass coverslip
  • sterilized
Spezifikation
Typ Chambered Coverglass
Wells 4
Sterilität Steril