Learn More
Ibidi μ-Slide 8 Well Uncoated
Artikelnummer. 17286203
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
:
μ-Slide
Artikelnummer.
17286203 μ-Slide
1 options
Artikelnummer. 17286203
Marke: Ibidi 80821
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
μ-Slide 8 Well Uncoated is a chambered coverslip with 8 wells.
  • A chambered coverslip with 8 wells for cell culture, immunofluorescence, and high-end microscopy
  • bottom material: #1.5 Polymer Coverslip
  • hydrophobic
  • sterilized
Spezifikation
Typ Chambered Coverglass
Wells 8