Learn More
Leica Microsystems SLIDER DARK FIELD
Verbessern Sie Probenbilder durch Erhöhen des Kontrasts zwischen Probe und Hintergrund mithilfe der Dunkelfeld-Methode. Der Leica Microsystems™ Dunkelfeld-Schieberegler ermöglicht die Visualisierung kleiner Strukturen, die bei der Hellfeldbeobachtung häufig übersehen werden.
Marke: Leica Microsystems 11501158
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Höhere Klarheit.
- Erhöht den Kontrast.
- Passend für Mikroskope des DM-Modells mit gekerbten Abbe-Kondensatoren.
Spezifikation
Mikroskope der DM-Serie mit gekerbten Abbe-Kondensoren |