Learn More
Ibidi μ-Slide I 0.4 Luer Uncoated
Click to view available options
:
μ-Slide
Beschreibung
- A μ-Slide with one channel for cell cultivation under flow and for applying defined shear stress
- easy to connect with tubing and pump systems via female Luers
- channel height: 400 μm
- bottom material: #1.5 Polymer Coverslip
- hydrophobic
- sterilized
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Microscope Slide |
| Menge | 15 |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.