missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ibidi μ-Slide I 0.8 Luer ibiTreat

Artikelnummer. 15323787
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
μ-Slide
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
15323787 μ-Slide
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15323787 Lieferant Ibidi Lieferanten-Nr. 80196
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A μ-Slide has one channel for applying defined shear stress.

  • A μ-Slide with one channel for cell cultivation under flow and for applying defined shear stress
  • easy to connect with tubing and pump systems via female Luers
  • channel height: 800 μm
  • bottom material: #1.5 Polymer Coverslip
  • tissue culture treated
  • sterilized

Spezifikation

Länge (metrisch) 800 μm
Typ Microscope Slide
Länge (angloamerikanisch) 0.03 in.
Menge 15
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.