missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ibidi μ-Slide I 0.8 Luer Uncoated

Artikelnummer. 16291011
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
:
μ-Slide
Artikelnummer.
16291011 μ-Slide
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16291011

Marke: Ibidi 80191

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A μ-Slide has one channel for applying defined shear stress.

  • A μ-Slide with one channel for cell cultivation under flow and for applying defined shear stress
  • easy to connect with tubing and pump systems via female Luers
  • channel height: 800 μm
  • bottom material: #1.5 Polymer Coverslip
  • hydrophobic
  • sterilized

Spezifikation

Länge (metrisch) 800 μm
Typ Microscope Slide
Länge (angloamerikanisch) 0.03 in.
Menge 15
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.