Learn More
ibidi μ-Slide Spheroid Perfusion Untreated
Code produit 31940967
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Anzahl pro Karton:
120/Cs.
90/Cs.
Anzahl pro Packung:
1 Ea.
8/Tray, 15 Trays
Conditionnement:
120 Stück
90 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Anzahl pro Karton Anzahl pro Packung Conditionnement
31940967 90/Cs. 1 Ea. 90 Stück
31941004 120/Cs. 8/Tray, 15 Trays 120 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 31940967 Fournisseur ibidi Code fournisseur 8035190
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A perfusable channel μ-Slide with 3 x 7 wells for spheroid culture and high-end imaging.
  • Ideal for the long-term cultivation and perfusion of 3D spheroids or organoids on the Bioinert surface
  • Flexible preparation for perfusion: spheroids can be transferred or created directly in the wells
  • Imaging chamber with excellent optical quality for high-resolution microscopy
  • No. 1.5 polymer coverslip
  • Hydrophobic
  • Sterilized
Spécification
Typ Chamber Slide
Wells 7
Oberflächenbehandlung Untreated
Material Polymer
Anzahl pro Karton 90/Cs.
Anzahl pro Packung 1 Ea.
Sterilität Sterile
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.