Learn More
Ibidi μ-Slide VI 0.4 μ-Pattern RGD, sqr30, pit110, hex
Click to view available options
:
μ-Slide
Beschreibung
- A 6 channel slide with micropatterned surface
- bottom material: #1.5 Polymer Coverslip with passivated surface (biologically inert) and RGD pattern
- sterilized
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Microscope Slide |
| Menge | 10 |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.