Learn More
ibidi μ-Slide Y-shaped ibiTreat
Artikelnummer. 30130537
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl pro Karton:
120/Cs.
90/Cs.
Anzahl pro Packung:
1 Ea.
8/Tray, 15 Trays
Packungsgröße:
120 Stück
90 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl pro Karton Anzahl pro Packung Packungsgröße
30130537 90/Cs. 1 Ea. 90 Stück
30130563 120/Cs. 8/Tray, 15 Trays 120 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30130537 Lieferant ibidi Lieferanten-Nr. 8012690
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A channel slide to study blood vessel bifurcation.
  • A channel slide with bifurcations of 30 and 45 degree for bifurcation studies and blood vessel simulation
  • Easy to connect with tubing and pump systems via female Luers
  • Bottom material: No. 1.5 Polymer Coverslip
  • Tissue culture treated
  • Sterilized
Spezifikation
Typ Chamber Slide
Oberflächenbehandlung ibiTreat
Material Polymer
Anzahl pro Karton 90/Cs.
Anzahl pro Packung 1 Ea.
Sterilität Sterile