Learn More
Ibidi Smart Slide
Artikelnummer. 15955091
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
:
Smart Slide
Artikelnummer.
15955091 Smart Slide
1 options
Artikelnummer. 15955091
Marke: Ibidi 80816
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Smart Slide is an 8 channel cell counting chamber compatible with the Roche Cedex XS Analyzer.
  • An 8 channel cell counting chamber compatible with the Roche Cedex XS Analyzer
  • 15 x 8 measurements
  • sterilized
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Roche Cedex XS Analyzer
Sterilität Steril
Typ Microscope Slide
Wellanzahl 8
Menge 15