Learn More
Lonza™ SmBM™ Basalmedium für das Wachstum glatter Muskelzellen
Artikelnummer. 11615450
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11615450
Marke: Lonza™ CC3181
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Basalmedium, das mit 1 Kit CC-4149 verwendet werden kann (Wachstumsmedium für glatte Muskelzellen SingleQuots™ Supplemente und Wachstumsfaktoren).
  • Basalmedium.
  • Kann mit CC-4149 (Wachstumsmedium für glatte Muskelzellen SingleQuots™ Supplemente und Wachstumsfaktoren) verwendet werden.
  • Vollständiges SmGM™-2 BulletKit™ bestehend aus Basalmedium und Supplementen kann zusammen erworben werden (CC-3182).
  • SmGM™-2 Wachstumsmedium für glatte Muskelzellen 2 ist ein robustes Medium, das für die Erhaltung und Expansion von humanen glatten Muskelzellen aus verschiedenen Geweben entwickelt wurde, einschließlich Herz, Atemwege, Prostata und mehr.
  • Speziell entwickelt, um das Wachstum von primären Zellen humanen und tierischen Ursprungs zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Glatte Muskelzellen
Produkttyp Basalmedium
Menge 500 ml
pH 7,6 bis 8,0
Farbe Rot
Inhalt und Lagerung Vor Licht geschützt bei 2 bis 8 °C lagern