Learn More
Smilagenin, MedChemExpress
Beschreibung
Smilagenin (SMI) improves memory of aged rats by increasing the muscarinic receptor subtype 1 (M1)-receptor density. Smilagenin (SMI) attenuates Aβ(25-35)-induced neurodegenerationvia stimulating the gene expression of brain-derived neurotrophic factor, may represents a novel therapeutic strategy for AD.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Smilagenin |
| CAS | 126-18-1 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C27H44O3 |
| Menge | 50 mg |
| Löslichkeitsinformationen | Ethanol : ≥ 10 mg/mL (24.00 mM) ∣DMSO : 5 mg/mL (12.00 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@@H]1[C@@]2(CC[C@@H](C)CO2)O[C@]3([H])[C@@]1([H])[C@@]4([C@@]([C@@]5([H])[C@]([C@@]6([C@](C[C@@H](O)CC6)([H])CC5)C)([H])CC4)([H])C3)C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 416.64 |
| Formelmasse | 416.64 |
| Mehr anzeigen |