Learn More
SMN Antibody (SMN1/1596), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 484.00 €
Spezifikation
Antigen SMN
Klon SMN1/1596
Konzentration 0.2 mg/ml
Anwendungen Immunohistochemistry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30295435
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44620-20ug
20 μg
256.00 €
20 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30294103
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44620-100ug
100 μg
484.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
SMN Monoclonal antibody specifically detects SMN in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
Spezifikation
Spezifikation
SMN
0.2 mg/ml
Monoclonal
Purified
RUO
Human
Gemin-1, Kugelberg-Welander disease), SMNC, survival motor neuron protein, survival of motor neuron 1, telomeric
Recombinant full-length human SMN protein (Uniprot: Q16637).
Primary
Store at 4⪚C.
SMN1/1596
Immunohistochemistry
Unconjugated
Mouse
Apoptosis, Neurodegeneration, Neuroscience, Transcription Factors and Regulators
10 mM PBS with 0.05% BSA
6606
IgG1 κ
Protein G purified