Learn More
SMN-C3, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487377
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16487377 5 mg 5 Milligramm
16440957 50 mg -
16434668 10 mg 10 Milligramm
16425506 100 mg 100 Milligramm
4 options
Artikelnummer. 16487377
Marke: Medchem Express HY112633
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress SMN-C3 is an orally active SMN2 splicing modulator and has the potential to treat spinal muscular atrophy (SMA).
SMN-C3 is an orally active SMN2 splicing modulator and has the potential to treat spinal muscular atrophy (SMA).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SMN-C3
Physikalische Form Solid
CAS 1449597-34-5
Farbe Green Yellow
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C24H28N6O
Löslichkeitsinformationen DMSO : 2.22 mg/mL (5.33 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1C=C(C2=NN3C(C(C)=NC(C)=C3)=C2)N=C4N1C=C(C5CCN(CC)CC5)C=C4C
Molekulargewicht (g/mol) 416.52
Formelmasse 416.52
Reinheit (%) 99.7%
Güte Research