Learn More
Lonza™ Glattes Muskelwachstum, Medium-2 BulletKit™
Artikelnummer. 11625450
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11625450
Marke: Lonza™ CC3182
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entwickelt und optimiert für die Erhaltung und Erweiterung von humanen glatten Muskelzellen. Lonza™ Smooth Muscle Growth Medium-2 BulletKit™ vereint Basalmedium plus Wachstumsfaktoren, Zytokine und Supplemente für die Kultivierung von primären abgeleiteten Zellen.
SmGM™-2 BulletKit™ ist ein komplettes Kit, das für die Kultivierung primärer Zellen aus humanen glatten Muskelzellsystemen optimiert ist, einschließlich Prostata-, Nabelschnurzellen, Uterus-, Aorten-/Koronarzellen, arterielle, intestinale und bronchiale/pulmonale Zellen. Das Kit enthält 5 % fötales Rinderserum.
Bestellinformation
dimProductType
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Glatte Muskelzellen
Produkttyp Wachstumsmedium
Zur Verwendung mit (Anwendung) Erhaltung und Expansion von humanen glatten Muskelzellen
Menge 1 Kit
Inhalt und Lagerung 500 ml-Flasche Basalmedium für glatte Muskelzellen
Wachstumssupplemente:
  • hEGF, 0,5 ml
  • Insulin, 0,5 ml
  • hFGF-B, 1 ml
  • FKS, 25 ml
  • GA-1000, 0,5 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SmGM-2 Bullet Kit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Gentamicin, sulfate(salt)