Learn More
Sartorius™ Filterscheiben mit glatter Oberfläche, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 3 w
Für analytische und technische Zwecke.
8.50 € - 57.50 €
Spezifikation
Format | Scheibe |
---|---|
Material | Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff |
Filtrationsgeschwindigkeit | 15 μm/s |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für qualitativtechnische Analysen, geeignet für Routineanalysen wie etwa zur Klärung, Bestimmung von Substanzen, aber auch als Scheiben mit einem Mittelloch für technische Anwendungen |
Güte | 3 w |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10032441
|
Sartorius™
FT-3-308-270 |
270 mm |
35.50 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10245991
|
Sartorius™
FT-3-308-185 |
185 mm |
28.90 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10554191
|
Sartorius™
FT-3-308-320 |
320 mm |
57.50 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10659151
|
Sartorius™
FT-3-308-070 |
70 mm |
10.10 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10082401
|
Sartorius™
FT-3-308-125 |
125 mm |
11.30 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10317841
|
Sartorius™
FT-3-308-110 |
110 mm |
11.30 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10787042
|
Sartorius™
FT-3-308-150 |
150 mm |
16.10 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10114381
|
Sartorius™
FT-3-308-055 |
55 mm |
8.50 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10082371
|
Sartorius™
FT-3-308-090 |
90 mm |
11.30 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10419701
|
Sartorius™
FT-3-308-240 |
240 mm |
35.50 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Für Routineanalysen wie Klärfiltration und Bestimmung von Substanzen
- Scheiben mit einem Mittelloch für technische Anwendungen
- Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von >95 %
- Glatte Oberfläche
- Nassfest
Spezifikation
Scheibe | |
15 μm/s | |
3 w | |
0,14 mm |
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff | |
Für qualitativtechnische Analysen, geeignet für Routineanalysen wie etwa zur Klärung, Bestimmung von Substanzen, aber auch als Scheiben mit einem Mittelloch für technische Anwendungen | |
100/Packung | |
Filterpapier für qualitative Analysen |