Learn More
Thermo Scientific Chemicals Smoothened-Agonist Dihydrochlorid Dihydrat
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 5 mg |
| Beschreibung | Blassgelb |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ein hochpotenter Aktivator von geglätteter |
| Formelmasse | 599.00 |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich und hygroskopisch |
| Produkttyp | Dihydrochloride Dihydrate |
| Form | Fest |
| InChI-Schlüssel | IYXUQUYRWPGIQL-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | O.Cl.Cl.CNC1CCC(CC1)N(CC1=CC(=CC=C1)C1=CC=NC=C1)C(=O)C1=C(Cl)C2=CC=CC=C2S1 |
| Mehr anzeigen |