Learn More
Thermo Scientific Chemicals Smoothened-Agonist Dihydrochlorid Dihydrat
Artikelnummer. 15426549
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 15426549
Marke: Thermo Scientific Chemicals J64726.M^
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ein hochpotenter Aktivator von geglätteter
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 364590-63-6
Summenformel C28H28ClN3OS.2HCl.2H2O, C28H32Cl3N3O2S
Synonym SAG1.3 HCl
Spezifikation
Menge 1 mg
Beschreibung Blassgelb
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein hochpotenter Aktivator von geglätteter
Formelmasse 599.00
Empfindlichkeit Lichtempfindlich und hygroskopisch
Produkttyp Dihydrochloride Dihydrate
Form Fest
InChI-Schlüssel IYXUQUYRWPGIQL-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.Cl.Cl.CNC1CCC(CC1)N(CC1=CC(=CC=C1)C1=CC=NC=C1)C(=O)C1=C(Cl)C2=CC=CC=C2S1
IUPAC-Name 3-chloro-N-[4-(methylamino)cyclohexyl]-N-{[3-(pyridin-4-yl)phenyl]methyl}-1-benzothiophene-2-carboxamide hydrate dihydrochloride
Molekulargewicht (g/mol) 580.99