Learn More
3M™ SMS-Schutzanzug
Click to view available options
Größe:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-L
3X-Large
4X-Large
Höhe (angloamerikanisch):
64 to 67 in.
66 to 69 in.
69 bis 71 in.
70 to 74 in.
73 to 76 in.
76 to 78 in.
78 to 81 in.
Höhe (metrisch):
164 to 170 cm
167 to 176 cm
174 bis 181 cm
179 to 187 cm
186 to 194 cm
194 to 200 cm
200 to 206 cm
Beschreibung
Schutzoverall gemäß CE Simple, Kategorie 1 für Heimwerkerarbeiten, leichte industrielle Reinigungs- und Wartungsanwendungen oder Umgebungen, in denen Hygiene und Sauberkeit eine große Rolle spielen.
- Hervorragende ergonomische Lösung, mit der der Träger sauber und trocken bleibt
- Geeignet für ungefährliche Anwendungen
- Atmungsaktiv und leicht
- Widerstandsfähiges, langlebiges Polypropylenmaterial mit 45 gsm
- Reißverschluss mit Sturmklappe
- Kapuze, Bündchen, Knöchel und Taille elastisch
Spezifikation
Produkttyp | Schutzoverall |
Größe | Medium |
Material | Polyethylen |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Ja |
Taillenform | Dehnbar |
Knöchelform | Elastic |
Stulpenform | Elastisch |
Hood Type | 2 Platte |
Verschlusstyp | Reißverschluss |