missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SMTNL2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 14782-1-AP-20UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16883594

  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

SMTNL2
Polyclonal
Unconjugated
SMTNL2
smoothelin like 2, Smoothelin like protein 2, SMTNL2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
276829, 342527, 679629
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q2TAL5, Q8CI12
Smtnl2
SMTNL2 Fusion Protein Ag6395
20 μL
Primary
Rat, Human, Mouse
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote