Learn More
SMU1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | SMU1 |
---|---|
Konzentration | 0.21 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16894714
|
Proteintech
15511-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 30-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16884714
|
Proteintech
15511-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 30-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Description
This antibody is a rabbit polyclonal antibody raised against a region of human REDD1 antigen.
SMU1 (suppressor of Mec8 and Unc-52 homolog), also known as BWD (brain-enriched WD), is a member of the WD-repeat SMU1 family and contains one CTLH domain, one LisH domain and six WD-repeats. SMU1 is a homolog of the C. elegans protein Smu1, a ubiquitously expressed nuclear protein that is believed to play a role in alternative splicing events of Unc-52. In mammals, SMU1 is a component of the spliceosome and appears to exhibit a conserved function, affecting the splicing of the mammalian Unc-52 homolog, namely Perlecan. Mutations in the gene encoding SMU1 may affect the function of the spliceosome.Specifications
SMU1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
Q2TAY7, Q3UKJ7, Q99M63 | |
117541, 55234, 74255 | |
SMU1 Fusion Protein Ag7688 | |
Primary | |
-20°C | |
SMU1 |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
BWD, fSAP57, RP11 54K16.3, SMU 1, SMU1 | |
SMU1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |