Learn More
SMYD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 16151-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16885674
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Acts as a transcriptional repressor. Essential for cardiomyocyte differentiation and cardiac morphogenesis.
Spezifikation
Spezifikation
SMYD1
Polyclonal
Unconjugated
SMYD1
BOP, SMYD1, ZMYND18, ZMYND22
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
12180, 150572
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.36 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P97443, Q8NB12
SMYD1
Peptide
150 μL
Primary
Human, Mouse