missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SMYD1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Proteintech 16151-1-AP-20UL

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16895674

  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Acts as a transcriptional repressor. Essential for cardiomyocyte differentiation and cardiac morphogenesis.
Spezifikation

Spezifikation

SMYD1
Polyclonal
Unconjugated
SMYD1
BOP, SMYD1, ZMYND18, ZMYND22
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
12180, 150572
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
0.36 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P97443, Q8NB12
SMYD1
Peptide
20 μL
Primary
Mouse, Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote