missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SMYD4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | SMYD4 |
---|---|
Konzentration | 0.25 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16897524
|
Proteintech
17594-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 02-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16887524
|
Proteintech
17594-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 02-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The specific function of the protein remains unknown.Spezifikation
SMYD4 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q8BTK5, Q8IYR2 | |
114826, 287525, 319822 | |
SMYD4 Fusion Protein Ag11552 | |
Primary | |
-20°C | |
SMYD4 |
0.25 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
KIAA1936, SMYD4, ZMYND21 | |
Smyd4 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |