Learn More
SN 2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16457138
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16457138 10 mg 10 Milligramm
16443167 50 mg 50 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 16457138
Marke: Medchem Express HY16696
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress SN 2 is a potent activator of TRPML3 ion channel with an EC50 of 1.8 μM. SN 2 also acts as a potent inhibitor of Dengue virus 2 (DENV2) and Zika virus (ZIKV).
SN 2 is a potent activator of TRPML3 ion channel with an EC50 of 1.8 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SN 2
Physikalische Form Solid
CAS 823218-99-1
Farbe Off-White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H21NO
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (391.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C=C(C)C=C1C)=C1C2=NOC3C2C4CC3CC4
Molekulargewicht (g/mol) 255.35
Formelmasse 255.35
Reinheit (%) 99.86%
Güte Research