Learn More
SN 2, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30002025
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 30002025
Marke: Tocris Bioscience 4907/10
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Selective TRPML3 channel activator
Selective TRPML3 channel activator (EC50 = 1.13 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 823218-99-1
Summenformel C17H21NO
Molekulargewicht (g/mol) 255.361
InChI-Schlüssel WKLZNTYMDOPBSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym sn 2, sn-2, 5-mesityl-3-oxa-4-azatricyclo 5.2.1.0∼2,6∼ dec-4-ene, 5-mesityl-3-oxa-4-azatricyclo 5.2.1.02,6 dec-4-ene, d0g1ln, 5-mesityl-3-oxa-4-azatricyclo 5.2.1.0 2,6 dec-4-ene, 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-3-2,4,6-trimethylphenyl-4,7-methano-1,2-benzisoxazole
PubChem CID 11834987
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)C2=NOC3C2C4CCC3C4)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material SN 2
Farbe Weiß
Menge 10 mg
Formelmasse 255.35
Reinheit (%) >98%
Physikalische Form Solid