Learn More
Eppendorf™ Flex-Tube™ Mikrozentrifugenröhrchen mit Schnappverschluss
Alle ansehen Eppendorf ProdukteBeschreibung
- Langlebige Polypropylen-Röhrchen zum Zentrifugieren oder Lagern von Proben
- Der flexible Deckel verfügt über eine geätzte Schreibfläche und lässt sich leicht mit einer Hand schließen
- Für 30,000 x g ausgelegt
- Volumengraduierungen
- Autoklavierbar, wenn geöffnet, bei121 °C (250 °°F),20 Minuten
- Nur in Größe 1.5 ml erhältlich
- Außendurchmesser × l: 10 × 38 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Art der Kappe | Schnappverschluss |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 1.5 ml |
| Farbe | Naturfarben |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Zentrifugieren oder Lagern von Proben |
| Enthält | Flexibler Deckel |
| Anzahl pro Packung | 500 Pk. |
| Verpackung | 500/Pckg. |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -122.8°F to +212°F |
| Mehr anzeigen |