Learn More
Eppendorf™ Flex-Tube™ Mikrozentrifugenröhrchen mit Schnappverschluss
Artikelnummer. p-194478 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Farbe:
Naturfarben
Reinheits- oder Qualitätsgrad:
Eppendorf Quality
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 13094697
Marke: Eppendorf™ 022364111
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Wählen Sie unter sechs Farben, einschließlich Braun für lichtempfindliche Proben
  • Langlebige Polypropylen-Röhrchen zum Zentrifugieren oder Lagern von Proben
  • Der flexible Deckel verfügt über eine geätzte Schreibfläche und lässt sich leicht mit einer Hand schließen
  • Für 30,000 x g ausgelegt
  • Volumengraduierungen
  • Autoklavierbar, wenn geöffnet, bei121 °C (250 °°F),20 Minuten
  • Nur in Größe 1.5 ml erhältlich
  • Außendurchmesser × l: 10 × 38 mm
Spezifikation
Art der Kappe Schnappverschluss
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 1.5 ml
Farbe Naturfarben
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Zentrifugieren oder Lagern von Proben
Enthält Flexibler Deckel
Anzahl pro Packung 500 Pk.
Verpackung 500/Pckg.
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -122.8°F to +212°F
Temperaturbereich (metrisch) -86°C to +100°C
Sterilität Unsteril
Reinheits- oder Qualitätsgrad Eppendorf Quality
Graduated Ja
Kapazität (angloamerikanisch) 0,05 oz.
Verschlusstyp Schnappverschluss
Länge (angloamerikanisch) 1.5 in.
Bodenform Konisch
Max. RZB 30000 x g
Graduierungen 0.5 mL
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Menge 500 Tubes
Form Zylindrisch
Länge (metrisch) 38 mm
Produkttyp Microtube