Learn More
SNaPshot™ Multiplex Kit
Verwenden Sie dieses System zum Screening und Bestätigen von SNPs, Ernennen kleinerer Sequenzvariationen und Abbildung künstlicher Bakterienchromosomen.
Marke:  ABI Applied Biosystems 4323155
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.59420kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15899756
  • 25650.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-12-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie dieses System zum Screening und Bestätigen von SNPs, Ernennen kleinerer Sequenzvariationen und Abbildung künstlicher Bakterienchromosomen.
Bestellinformation
Je
Spezifikation
Spezifikation
Kapillare, 61 cm Kapillarlänge, Sequenzierung, Raumtemperatur, für 310 Genanalysator
SNaPshot™ Multiplex Kit
5000 Reaktionen
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke