Learn More
Invitrogen™ Human SNF1LK2, GST Tag Recombinant Protein
SNF1LK2 (QIK) belongs to the AMP-activated protein kinase family.
Marke:  Invitrogen™ PV4793
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15488753
  • 7890.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
SNF1LK2 (QIK) is a serine/threonine kinase and is a salt-inducible kinase.
Spezifikation
Spezifikation
NP_053006.1
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.04% Triton X-100, 0.5mM EDTA, 2mM DTT, 50% Glycerol
1mg
RUO - research use only
SNF1LK2, QIK
Human
GST Tag
Frozen
Nuclear Receptor Assay
131.4kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
CAMKL Kinase Family
Recombinant
Baculovirus