Learn More
Abnova™ SNX3 Recombinant Protein
Marke:  Abnova™ H00008724-P01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16162812
  • 349.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
AAH16863
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
38.17
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
MAETVADTRRLITKPQNLNDAYGPPSNFLEIDVSNPQTVGVGRGRFTTYEIRVKTNLPIFKLKESTVRRRYSDFEWLRSELERESKPCLRMTSEARSHGRTWCAQNDEKLFCD
Grd19/MCOPS8/MGC17570/SDP3/SNX3A
SNX3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
8724
SNX3 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SNX3
Human
Recombinant
Solution