Learn More
SOCS3 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1G2B12, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | SOCS3 |
|---|---|
| Klon | 1G2B12 |
| Konzentration | 1000 μg/mL |
| Anwendungen | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16829005
|
Proteintech
66797-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
16819005
|
Proteintech
66797-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The SOCS3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human SOCS3. This antibody recognizes human, mouse antigen. The SOCS3 antibody has been validated for the following applications: IF, IHC, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
| SOCS3 | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 9021 | |
| Primary |
| 1G2B12 | |
| Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Human, Mouse | |
| IgG1 |